Merck
850315P
Avanti
08:0 PC
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
PC(8:0/8:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H48NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (850315P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850315P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850315P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
YHIXRNNWDBPKPW-JOCHJYFZSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest jednym z najważniejszych składników warstwy śluzowej okrężnicy. 08:0 PC (1,2-dioktanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina/C8PC) jest rozpuszczalnym w wodzie lipidem o krótkim łańcuchu alkilowym.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
08:0 PC (1,2-dioktanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina/C8PC) został wykorzystany jako substrat do badania możliwości analitycznych kilku metod oznaczania rozpuszczalnych w wodzie fosfolipidów zawierających cholinę (wCh-PL), a także do badania zachowania jego sygnału analitycznego w syntetycznej matrycy surowicy (data-Trol). Może być również stosowany jako model dwukomórkowy do badania ich zachowania fazowego i do tworzenia filmu lipidowego w celu zbadania jego wpływu na aktywność glikoproteiny P (P-gp) / w celu porównania jego wpływu z 98980i 527EL.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) może tworzyć hydrofobową powierzchnię w śluzie, działając jako środek powierzchniowo czynny hamujący przenikanie bakterii.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850315P-200mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850315P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Cremophor is a registered trademark of BASF SE
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Teruhiko Baba et al.
Chemistry and physics of lipids, 227, 104870-104870 (2020-01-10)
Interfacial properties and membrane protein solubilization activity of a series of partially fluorinated octyl-phosphocholine (PC) surfactants were investigated from the viewpoint of the fluorination degree of the hydrophobic chain. The critical micelle concentration (CMC), surface tension lowering activity, molecular occupied