Merck
850325C
Avanti
10:0 PC
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-dikaprylo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(10:0/10:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H56NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
565.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850325C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850325C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850325C
stężenie
10 mg/mL (850325C-25mg)
25 mg/mL (850325C-200mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C28H56NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-27(30)34-24-26(25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5)37-28(31)21-19-17-15-13-11-9-7-2/h26H,6-25H2,1-5H3
Klucz InChI
MLKLDGSYMHFAOC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest silnym lipidem tworzącym dwuwarstwę. Jest najczęściej występującym fosfolipidem w błonach ssaków. Jest również ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
10:0 PC jest odpowiedni do przygotowania próbek dwuwarstwy lipidowej.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) działa jako środek powierzchniowo czynny w śluzie, tworząc hydrofobową powierzchnię hamującą przenikanie bakterii. Jest stosowana w leczeniu zatorowości tłuszczowej. Fosfatydylocholina obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850325C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850325C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Tilt angle of a trans-membrane helix is determined by hydrophobic mismatch
Park SH and Opella SJ
Journal of molecular biology, 350(2), 310-318 (2005)
Chun-Cheih Chao et al.
Cell, 179(7), 1483-1498 (2019-12-10)
Metabolism has been shown to control peripheral immunity, but little is known about its role in central nervous system (CNS) inflammation. Through a combination of proteomic, metabolomic, transcriptomic, and perturbation studies, we found that sphingolipid metabolism in astrocytes triggers the
Efficacy of injections of phosphatidylcholine into fat deposits-a non-surgical alternative to liposuction in body-contouring
Karl GH, et al.
Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 38(2), 119-119 (2005)
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn