Merck
840492C
Avanti
22:6 PG
Avanti Research - A Croda Brand 840492C
Synonim(y):
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H74O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
889.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840492C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840492C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840492C
stężenie
10 mg/mL (840492C-25mg)
25 mg/mL (840492C-100mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OCC(O)CO
InChI
1S/C50H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-49(53)57-45-48(46-59-61(55,56)58-44-47(52)43-51)60-50(54)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,47-48,51-52H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-46H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-;/t47?,48-;/m1./s1
Klucz InChI
LUJLIUULIHKZSH-LJVBEQEHSA-M
Opis ogólny
22:6 PG lub 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] jest solą sodową glicerofosfolipidu, z podstawieniem dwóch łańcuchów kwasu dokozaheksaenowego w pozycjach sn-1 i sn-2 oraz phospho-rac-(1-glycerol) w pozycji sn-3 szkieletu glicerolu.
Zastosowanie
22:6 PG lub 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sól sodowa) został użyty jako wzorzec lipidowy do optymalizacji warunków metody spektroskopii masowej chromatografii cieczowej (LC-MS).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840492C-100 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840492C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate