Kluczowe dokumenty
800730P
Avanti
N-16:0 L-Serine MeEster
N-palmitoyl L-serine methyl ester, powder
Synonim(y):
Ester metylowy 1-heksadekanoilo-L-seryny; (S)-metylo-3-hydroksy-2-heksadekanamidopropanian; (S)-metylo-3-hydroksy-2-palmitoamidopropanian; 110830
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H39NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (800730P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 800730P
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ester metylowy N-palmitoilo-L-seryny jest amfifilem aminokwasowym. Jest syntetyzowany syntetycznie z palmitynianu N-sukcynimidylu, chlorowodorku estru metylowego L-seryny i aminy trietylowej.
Działania biochem./fizjol.
Chlorowodorek estru metylowego N-palmitoilo-L-seryny jest stosowany do syntezy seryny N-palmitoilo-O-fosfocholiny(PPCS), która jest głównym biomarkerem lipidowym w chorobie Niemanna-Picka typu C1. Jest również stosowany do przygotowania żelatorów na bazie aminokwasów do badań nad dostarczaniem leków.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (800730P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Vollhardt et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(1), 96-103 (2018-12-07)
The monolayers of N-alkanoyl substituted threonine amphiphiles, similar to those of other N-alkanoyl-substituted amino acid amphiphiles, point to substantial differences in the main characteristics compared to usual amphiphilic monolayers. π-A measurements of the enantiomeric and racemic forms of N-alkanoyl-substituted threonine
N-acyl-O-phosphocholineserines: structures of a novel class of lipids that are biomarkers for Niemann-Pick C1 disease
Sidhu R, et al.
Journal of Lipid Research, 60(8), 1410-1424 (2019)
Beibei Hu et al.
International journal of pharmaceutics, 547(1-2), 637-647 (2018-06-23)
Thermogels, used as multi-functional drug-loading materials, have properties that mainly rely on their gelator structure. Although a large variety of organogel systems are used as drug delivery carriers, relatively few have been investigated in terms of their structure-property correlations based