Kluczowe dokumenty
810317P
Avanti
TopFluor TMR PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-oleoilo-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimetylo-5-(4-metoksyfenylo)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-2-propionylo)amino)heksanoilo)-sn-glicero-3-fosfoinozytolo-4-fosforan(sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H88BF2N5O18P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1206.05
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 250 μg (810317P-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (810317P-50UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810317P-50UG); Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810317P-250UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)