Merck
W405702
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2,4-nonanedione
≥97%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
4057
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
07.184
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fatty; green; vegetable
klasa czystości:
FG
Kosher
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Kosher
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; vegetable
ciąg SMILES
O=C(C(C)C(=O)C)CCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
BGVBGAIWXAXBLP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)