Merck
W392901
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl isobutyrate
≥98%, stabilized, FG
Synonim(y):
(Z)-3-hexen-1-yl isobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
3929
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.563
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
zawiera
0.01-0.20% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
92 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; fruity
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3/b6-5-
Klucz InChI
OSMAJVWUIUORGC-WAYWQWQTSA-N
Opis ogólny
Natural occurrence: Guava, spearmint, Chinese quince.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W392901-100G-K4061834398080
W392901-1KG
W392901-SAMPLE
W392901-100G
W392901-1KG-K4061837530654
W392901-SAMPLE-K4061834406464