Merck
W800111
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl methyl carbonate
stabilized, ≥98%, FG
Synonim(y):
Węglan metylu (Z)-3-heksen-1-ylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.838
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
zawiera
α-tocopherol synthetic
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; floral; waxy; violet
ciąg SMILES
O(CC\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-6-7-11-8(9)10-2/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Klucz InChI
BLOXMGXSDAAJGX-PLNGDYQASA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W800111-100G-K
W800111-1KG-K
W800111-SAMPLE-K