Merck
W516406
Sigma-Aldrich
Dihydromyrcenol
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH(CH3)(CH2)3C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.144
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
194-197 °C
84 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
lime; citrus
ciąg SMILES
CC(CCCC(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3
Klucz InChI
XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dihydromyrcenol is used in the fragrance industry for its fresh lime and citrus-like odor.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fragrance material review on dihydromyrcenol
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S70-S75 (2010)
Surburg H and Panten J.
Common Fragrance and Flavor Materials (2016)