Merck
W453801
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl mercaptopropionate
≥98%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.25
Numer FEMA:
4538
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
13.143
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
earthy; sulfurous
InChI
1S/C9H12O3S/c1-11-9(10)4-6-13-7-8-3-2-5-12-8/h2-3,5H,4,6-7H2,1H3
Klucz InChI
MXXNUXUTQGTBGJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)