Merck
W400605
Sigma-Aldrich
L-Monomenthyl glutarate
≥72%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.36
Numer FEMA:
4006
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.929
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
minty
klasa czystości:
Fragrance grade
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
Fragrance grade
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Próba
≥72%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
minty
ciąg SMILES
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)CCCC(=O)O
InChI
1S/C15H26O4/c1-10(2)12-8-7-11(3)9-13(12)19-15(18)6-4-5-14(16)17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-,12+,13-/m1/s1
Klucz InChI
CTMTYSVTTGVYAW-FRRDWIJNSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)