Merck
W367400
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furfurylthio)propionate
≥98%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.28
Numer FEMA:
3674
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.093
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
gęstość
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coffee; garlic; onion; vegetable; sulfurous
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCSCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3S/c1-2-12-10(11)5-7-14-8-9-4-3-6-13-9/h3-4,6H,2,5,7-8H2,1H3
Klucz InChI
ZKCVVCLCYIXCOD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)