Kluczowe dokumenty
W238920
2,6-Dimethyl-5-heptenal
mixture of isomers, natural, FG
Synonim(y):
Aldehyd melonowy
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
96%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
0.851 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
cucumber; green; melon; sweet; watermelon
ciąg SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Badania biokompatybilności..: Biokompatybilność "2,6-dimetylo-5-heptenalu" jest również przedmiotem badań, szczególnie w zastosowaniach związanych z bezpośrednim kontaktem z konsumentami, takich jak w kosmetykach i produktach higieny osobistej. Badania te zapewniają, że związek nie powoduje niepożądanych reakcji, gdy jest stosowany w produktach do pielęgnacji skóry i produktach kosmetycznych (DOI: 10.1021/jf200466e).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W238920-SAMPLE-K | 4061837509759 |
W238920-100G-K | 4061834365419 |
W238920-1KG-K | 4061834365426 |
W238920-500G-K | 4061834396468 |