Kluczowe dokumenty
61718
Lavender oil
natural, from Lavandula angustifolia L.
Synonim(y):
Aromaya Raben, Lavandox, Lavandula aetheroleum, Lavandula officinalis oil
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Lavandula angustifolia L.
Poziom jakości
jakość
natural
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46
n20/D 1.461 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
gęstość
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?