Kluczowe dokumenty
W282510
Orange oil
natural, cold-compressed, California origin, FG
Synonim(y):
Citrus aurantium, Citrus sinensis
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
aktywność optyczna
[α]20/D +97°, neat
jakość
cold-compressed
może zawierać
<0.02% BHT, synthetic as stabilizer
pochodzenie
California origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473
bp
177 °C
gęstość
0.843 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W282510-10KG | |
W282510-1KG | |
W282510-20KG | |
W282510-20KG-K | |
W282510-1KG-K | 4061837517051 |
W282510-5KG | |
W282510-5KG-K | 4061838181244 |
W282510-8KG | |
W282510-8KG-K | |
W282510-SAMPLE | |
W282510-SAMPLE-K | 4061838055163 |