Kluczowe dokumenty
W390208
Tea tree oil
FG
Synonim(y):
Melaleuca alternifolia
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Melaleuca alternifolia
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
aktywność optyczna
[α]20/D +9.4°, neat
pochodzenie
Australia origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
spicy; warm
Zastosowanie
- Comprehensive antifungal investigation of natural plant extracts against Neosartorya spp. (Aspergillus spp.) of agriculturally significant microbiological contaminants and shaping their metabolic profile.: This research examines various plant extracts, including tea tree oil, for their effectiveness in inhibiting fungal pathogens in agriculture, which could lead to safer crop preservation and disease management strategies (Frąc et al., 2024).
- Comparison of Approaches for Authentication of Commercial Terpinen-4-ol-type Tea Tree Oils Using Chiral GC/MS.: The paper discusses methods to authenticate and ensure the purity of commercial tea tree oil, crucial for maintaining its therapeutic efficacy and safety (Downey et al., 2024).
- Ovicidal, larvicidal and adulticidal activity of black pepper (Piper nigrum L.) essential oil and tea tree oil (Melaleuca alternifolia) against Haemonchus contortus.: This research evaluates the efficacy of tea tree oil in combination with black pepper oil as a natural remedy for controlling parasitic worms, suggesting an eco-friendly alternative to chemical anthelmintics (El-Dakhly et al., 2024).
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?