Kluczowe dokumenty
W262255
Bulgarian lavender oil
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Lavandula angustifolia
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
skład
Contains EU 1223/2009 restricted Limonene and Linalool and IFRA and EU1223/2009 restricted Geraniol and Coumarin
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
limonene (sum of D, L and DL), coumarin, linalool, geraniol
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
fresh; lavender; floral
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W262255-5KG | 4065265452137 |
W262255-1KG | 4065265452120 |
W262255-SAMPLE | 4065265452151 |