Key Documents
W284815
Peppermint oil
natural, FCC, FG
Synonim(y):
Mentha piperita
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mentha piperita L.
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
aktywność optyczna
[α]20/D −26°, neat
pochodzenie
USA origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
tw
215 °C (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
peppermint
Zastosowanie
- A full factorial experimental design to study the effect of flavoring agents on the mechanical properties of curcumin chewing gum tablets with high solids content.: The research explores how different flavoring agents, including peppermint oil, affect the mechanical properties of curcumin chewing gum tablets. This study is relevant for developing optimized formulations in pharmaceutical biochemistry (Al Hagbani et al., 2020).
- Stress Response and Virulence Potential Modulating Effect of Peppermint Essential Oil in Campylobacter jejuni.: This investigation looks into how peppermint essential oil modulates stress responses and virulence in Campylobacter jejuni, highlighting its potential application in biochemical studies related to microbial pathogenesis and infection control (Kovács et al., 2019).
- Application of in vitro lipolysis for the development of oral self-emulsified delivery system of nimodipine.: This paper discusses the use of in vitro lipolysis to develop an oral self-emulsified delivery system for nimodipine, incorporating peppermint oil as a key component. It emphasizes the role of biochemistry in enhancing drug delivery methods (Alayoubi et al., 2018).
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?