Merck
W303208
Sigma-Aldrich
Spearmint oil
rectified, FG
Synonim(y):
Mentha spicata
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
3032
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
(Mentha cardiaca)
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
aktywność optyczna
[α]20/D −54°, neat
skład
Contains IFRA restricted Carvone and EU 1223/2009 restricted Limonene
pochodzenie
USA origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
Mentha spicata, α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), carvone
Organoleptyczne
spearmint
Zastosowanie
  • Effects of ingested essential oils and propolis extracts on honey bee (Hymenoptera: Apidae) health and gut microbiota.: This research highlights the potential of spearmint oil to improve the health and survival of honey bees, addressing challenges like pathogen susceptibility and gut microbiota balance, essential for sustaining bee populations and by extension, global agriculture (Martin Ewert A et al., 2023).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)