Kluczowe dokumenty
W298944
Rose oil, Bulgarian
natural, FG, product of Essential Oils and Herbs Ltd
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Rosa damascena
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
opis
Fragrance allergen: Methyl and Furfural
skład
Contains IFRA restricted Benzaldehyde, Damascone (alpha, beta), Furfural. EU 1223/2009 restricted Limonene and linalool, and EU 1223/2009 and IFRA restricted Citral, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Farnesol, Isoeugenol, Methyl Eugenol and Benzyl Benzoate
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
eugenol, benzyl benzoate, farnesol, citral (neral+geranial), limonene (sum of D, L and DL), isoeugenol, cis-β-damascone, geraniol, citronellol, eugenol, benzaldehyde
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Organoleptyczne
honey; floral; waxy; rose
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W298944-25G | 4065265452199 |
W298944-100G | 4065265452182 |
W298944-5G | 4065265452205 |