Kluczowe dokumenty
W277126
Neroli oil, Morocco
FG
Synonim(y):
Citrus bigaradia oil morocco, Neroli marocco EO
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Citrus aurantium L.
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
pochodzenie
France origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange
Powiązane kategorie
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W277126-100G-K | 4061838181022 |
W277126-1KG-K | 4061836712327 |
W277126-25G | |
W277126-SAMPLE-K | 4061838192110 |
W277126-100G | |
W277126-1KG | |
W277126-25G-K | 4061838192103 |
W277126-SAMPLE |