Kluczowe dokumenty
W249715
Fusel oil
natural, FG
Synonim(y):
Fusel oil
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
alcohol; woody; ethereal; sweet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?