Merck
W323802
Sigma-Aldrich
2,2′-(Thiodimethylene)difuran
≥98%
Synonim(y):
Furfuryl sulfide, Difurfuryl monosulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.25
Numer FEMA:
3238
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11438
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.056
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.556 (lit.)
bp
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coffee; meaty; earthy; roasted
ciąg SMILES
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Klucz InChI
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 2.5 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Coffee.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W323802-1KG4061835566761
W323802-SAMPLE4061837528408
W323802-100G4061834405696
W323802-250G
W323802-25G4061834405702