Merck
264768
Sigma-Aldrich
Furfuryl disulfide
95%
Synonim(y):
Difurfuryl disulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.585 (lit.)
bp
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
disulfide
ciąg SMILES
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Klucz InChI
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dwusiarczek furfurylu został scharakteryzowany jako ważny składnik aromatu palonej kawy.
Zastosowanie
Disulfid furfurylu został użyty do przygotowania poli(disulfidoimidów) w reakcji Dielsa-Aldera (DA) z różnymi bismaleimidami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Poly (imide) s based on furfuryl-disulfide.
Patel HS and Patel HD.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 79(1-4), 69-76 (1993)
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)