Merck
W200360
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
≥99%, meets FCC analytical specification
Synonim(y):
Ethanal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
Numer FEMA:
2003
Beilstein:
505984
Numer WE:
Nr Rady Europy:
89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.001
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
meets FCC analytical specification
gęstość pary
1.52 (vs air)
ciśnienie pary
14.63 psi ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
365 °F
granice wybuchowości
60 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; pungent; ethereal
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Klucz InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Manufactured by Eastman Chemical Company. Distributed by SAFC.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-38.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38.89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Becker et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 115-126 (2013-02-13)
Gas chromatographic analysis of complex carbohydrate mixtures requires highly effective and reliable derivatisation strategies for successful separation, identification, and quantitation of all constituents. Different single-step (per-trimethylsilylation, isopropylidenation) and two-step approaches (ethoximation-trimethylsilylation, ethoximation-trifluoroacetylation, benzoximation-trimethylsilylation, benzoximation-trifluoroacetylation) have been comprehensively studied with regard
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Tetsuji Yokoyama et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 29(4), 622-630 (2005-04-19)
Elevated mean corpuscular volume (MCV) is a traditional biological marker for alcohol abuse and alcoholism, but the underlying mechanism is unclear. Three recent epidemiologic studies consistently showed that MCV was elevated by alcohol drinking more markedly among individuals with genetically
Dirk W Lachenmeier et al.
Addiction (Abingdon, England), 104(4), 533-550 (2009-04-02)
In addition to being produced in ethanol metabolism, acetaldehyde occurs naturally in alcoholic beverages. Limited epidemiological evidence points to acetaldehyde as an independent risk factor for cancer during alcohol consumption, in addition to the effects of ethanol. This study aims
Mercè Correa et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 36(1), 404-430 (2011-08-10)
Mainly known for its more famous parent compound, ethanol, acetaldehyde was first studied in the 1940s, but then research interest in this compound waned. However, in the last two decades, research on acetaldehyde has seen a revitalized and uninterrupted interest.