Key Documents
36392
Acetaldehyde solution
natural, 50 wt. % in ethanol, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
natural
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acetaldehyde & ethanol, GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
≥48.0% (acetaldehyde, T)
50 wt. % in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.380
gęstość
0.868 g/mL at 20 °C
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Klucz InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used as a reference standard for the detection of acetaldehyde which is formed as a pyrolysis product of tobacco additives and as endogenous aldehyde in human urine by gas chromatography-mass spectrometry technique.
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate