Merck
QBD11383
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C163H299N4O60P
Masa cząsteczkowa:
3306.08
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
DBCO-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-DSPE jest blokiem budulcowym miceli z hydrofilową przekładką dPEG przyłączoną do DBCO w celu reakcji z azydkiem poprzez bezmiedziową reakcję chemiczną "click".
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11383-100MG
QBD11383-25MG