Key Documents
GF29729650
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 100 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonim(y):
AL606022
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 297-296-50
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
0.1 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)