GF29693953
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99.99%
Synonim(y):
AL606300
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 296-939-53
masa
100 g
nominalna wielkość granulek
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)