Key Documents
GF83466748
Alumina
sphere, 0.5 mm diameter, 100 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonim(y):
AL606810
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Postać
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 834-667-48
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)