Kluczowe dokumenty
GF15993625
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 5 × 5 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL603028
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 159-936-25
rozmiar
5 × 5 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)