Kluczowe dokumenty
GF14736236
Alumina
sheet, thickness 0.50 mm, size 60 × 60 mm, purity 96.%
Synonim(y):
AL603051
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 147-362-36
rozmiar
60 × 60 mm
grubość
0.50 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)