Kluczowe dokumenty
GF90514559
Alumina
sheet, thickness 2.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL603251
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 905-145-59
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
2.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)