GF32543401
Alumina
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL603200
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 325-434-01
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)