Kluczowe dokumenty
GF68838340
Alumina
rod, length 150 mm, 2.0 mm diameter, purity 99%
Synonim(y):
AL607920
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 688-383-40
Długość
150 mm
średnica
2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)