Kluczowe dokumenty
GF39120814
Alumina
sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
Synonim(y):
AL603015
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 391-208-14
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)