GF66914062
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 96.%
Synonim(y):
AL603025
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 669-140-62
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)