Kluczowe dokumenty
GF04983497
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity .%
Synonim(y):
AL603102
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 049-834-97
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)