Key Documents
GF82883447
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm, purity 96.%
Synonim(y):
AL603027
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 828-834-47
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)