Key Documents
GF27655140
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 97.5%
Synonim(y):
AL603100
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
97.5%
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 276-551-40
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)