Kluczowe dokumenty
GF73330264
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonim(y):
SI633110
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 733-302-64
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)