Kluczowe dokumenty
GF85826784
Silicon nitride - gas pressure sintered
sheet, thickness 6 mm, size 47 × 47 mm
Synonim(y):
SJ653060
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 858-267-84
rozmiar
47 × 47 mm
grubość
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)