Kluczowe dokumenty
GF18750146
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonim(y):
SI633400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 187-501-46
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
4.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)