Kluczowe dokumenty
GF85568800
Silicon nitride
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
SI536015
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 855-688-00
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
0.02 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)