Key Documents
GF85351608
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonim(y):
SI633210
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 853-516-08
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)