Kluczowe dokumenty
GF77520832
Silicon carbide - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
SI647975
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 775-208-32
Długość
100 mm
średnica
10.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)