Merck
GF84138318
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Synonim(y):
SI643250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 841-383-18
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
5.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com