Key Documents
GF68374222
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, length 150 mm
Synonim(y):
W 607905
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 683-742-22
Długość
150 mm
średnica
3.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)