Kluczowe dokumenty
GF43667804
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 6.35 mm diameter, length 150 mm
Synonim(y):
W 607910
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 436-678-04
Długość
150 mm
średnica
6.35 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)