Kluczowe dokumenty
GF07007116
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm
Synonim(y):
W 603100
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 070-071-16
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)